Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubos de muestras de gases
Código de producto. 10122454
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10122454 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10122454 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05680158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    102.72€ / paquete de 1
    Ahorro 25.28€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Tubos de muestras de gas conforme a DIN 12473-1
  • Incluye boquilla (con rosca GL14 y septos)
  • Con dos llaves de paso de una vía NS 14 (con dispositivo de retención)
  • Conexiones: tubo capilar (diám. exterior de 8 mm, diámetro interior de 2,7 mm); vidrio verde oliva (diám. exterior de 9 mm)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Tubos Duran
Incluye Boquilla (GL14) y septos
Cantidad 1