Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de muestras de gases
Código de producto. 11516944
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
350 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11516944 150 mL cada uno
10201901 1 L cada uno
10214631 350 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11516944 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05680143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.83€
    85.76€ / paquete de 1
    Ahorro 24.07€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de muestras de gas conforme a DIN 12473-1
  • Disponible con o sin boquilla (con rosca GL14 y septos)
  • Con dos llaves de paso de una vía NS 14 (con dispositivo de retención)
  • Conexiones: tubo capilar (diám. exterior de 8 mm, diámetro interior de 2,7 mm)
  • Vidrio verde oliva (diámetro exterio de 9 mm)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 mL
Material Vidrio Duran
Incluye Boquilla (GL14) y septos