Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bolsas de muestreo de gases y líquidos FEP con septum
Código de producto. 11994908
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1,2 L
4,7 L
Incluye:
Válvula FEP de apertura/cierre
Válvula de septum FEP
Válvula de septum FEP de apertura/cierre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11994908 1,2 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
15747012 0,5 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
11984908 0,5 L Válvula FEP de apertura/cierre 1 PCS
11924918 0,5 L Válvula de septum FEP cada uno
11934918 1,2 L Válvula de septum FEP de apertura/cierre cada uno
11904918 4,7 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11994908 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1075001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.14€
    51.56€ / paquete de 1
    Ahorro 32.58€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Chemware™ Las bolsas de muestreo de gases y líquidos FEP con septo son bolsas de muestreo flexibles, resistentes a productos químicos y con ajuste de septo.
  • Fabricadas con película de fluoropolímero FEP de 5 mil, estas bolsas flexibles y resistentes están selladas térmicamente en los cuatro lados para brindar resistencia química completa y un funcionamiento a prueba de fugas.
  • Son inertes a la mayoría de los productos químicos y tienen baja permeabilidad, lo que limita la pérdida de muestra.
  • Disponible con una válvula de encendido y apagado de latón niquelado que acepta tubos flexibles de 1/4 de pulgada (6,4 mm) de diámetro interior o con un tabique de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno para usar con una aguja hipodérmica.
  • Estas bolsas de FEP son fáciles de usar.
  • Se pueden almacenar durante un período ilimitado antes de su uso.
  • Las aplicaciones incluyen el análisis de muestras de gas, la extracción de muestras de aire de los sistemas de escape de chimeneas, el monitoreo de la calidad del aire o la calibración de instrumentos en el campo.
  • Tamaños y configuraciones personalizados disponibles a pedido.
  • Las bolsas están empaquetadas individualmente.
  • Todas las bolsas también están disponibles en paquetes de 10, excepto el tamaño 50 L que está disponible en paquetes de 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de gases y líquidos
Incluye Válvula FEP de apertura/cierre
Material FEP
Grosor (imperial) 5 mil
Dimensiones (L x An) 150 x 250mm
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 10 in
Tipo de producto Bolsas para muestreo de gases
Capacidad (imperial) 40,6 oz.
Capacidad (métrico) 1,2 L
Longitud (métrico) 152 mm
Anchura (métrico) 254 mm
Grosor (métrico) 0.127 mm