Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bolsas de muestreo de gases y líquidos FEP con septum
Código de producto. 11924918
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1,2 L
4,7 L
Incluye:
Válvula FEP de apertura/cierre
Válvula de septum FEP
Válvula de septum FEP de apertura/cierre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11924918 0,5 L Válvula de septum FEP cada uno
15747012 0,5 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
11984908 0,5 L Válvula FEP de apertura/cierre 1 PCS
11994908 1,2 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
11934918 1,2 L Válvula de septum FEP de apertura/cierre cada uno
11904918 4,7 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11924918 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1075005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemware™ Las bolsas de muestreo de gases y líquidos FEP con septo son bolsas de muestreo flexibles, resistentes a productos químicos y con ajuste de septo.
  • Fabricadas con película de fluoropolímero FEP de 5 mil, estas bolsas flexibles y resistentes están selladas térmicamente en los cuatro lados para brindar resistencia química completa y un funcionamiento a prueba de fugas.
  • Son inertes a la mayoría de los productos químicos y tienen baja permeabilidad, lo que limita la pérdida de muestra.
  • Disponible con una válvula de encendido y apagado de latón niquelado que acepta tubos flexibles de 1/4 de pulgada (6,4 mm) de diámetro interior o con un tabique de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno para usar con una aguja hipodérmica.
  • Estas bolsas de FEP son fáciles de usar.
  • Se pueden almacenar durante un período ilimitado antes de su uso.
  • Las aplicaciones incluyen el análisis de muestras de gas, la extracción de muestras de aire de los sistemas de escape de chimeneas, el monitoreo de la calidad del aire o la calibración de instrumentos en el campo.
  • Tamaños y configuraciones personalizados disponibles a pedido.
  • Las bolsas están empaquetadas individualmente.
  • Todas las bolsas también están disponibles en paquetes de 10, excepto el tamaño 50 L que está disponible en paquetes de 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de gases y líquidos
Incluye Válvula de septum FEP
Material Polipropileno
Grosor (imperial) 5 mil
Dimensiones (L x An) 150 x 150mm
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 6 in
Tipo de producto Bolsas para muestreo de gases
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Capacidad (métrico) 0,5 L
Longitud (métrico) 152 mm
Anchura (métrico) 152 mm
Grosor (métrico) 0.127 mm