Learn More
Deutsch Neumann™ Manguera de seguridad de gas
Código de producto. 10077830
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1500 mm
Tamaño de la unidad:
2000 mm
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10077830 1500 mm 2000 mm
1 options
Código de producto. 10077830 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3608200
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Manguera de gas
Longitud (métrico) 1500 mm
Material Caucho
Tamaño 2000 mm
Para utilizar con (aplicación) Conexión de quemadores de gas
Incluye Tubo de caucho
N.° por paquete 1 unidad