Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubo de entrada de gas con llave de paso de válvula
Descripción
- Tubo de entrada de gas con llave de paso de válvula
- Con llave de paso de válvula para dosificación
- Con oliva de vidrio (ángulo: 90°)
- Con cono
- NS14/23
- Longitud del tubo desde la parte superior de la junta: aprox. 150 mm
- Fabricados con tubos DURAN™,
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |