Learn More
Deutsch Neumann™ Mangueras de gas para quemadores de gas
Código de producto. 10654851
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
Tamaño de la unidad:
40 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10654851 10 mm 40 metros
1 options
Código de producto. 10654851 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3700001
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Para todos los gases que cumplan con el Código de Trabajo G 260 de DVGW. Las mangueras de gas Deutsch Neumann para quemadores de gas que cumplan con la sección 1 de la norma DIN 30 665.
  • Probado y registrado
  • Presión de trabajo a 100 mbar
Especificaciones
Tipo de producto Manguera de gas
Longitud (métrico) entre 37 y 45 m
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Diámetro exterior (métrico) 14 mm
Para utilizar con (aplicación) Gases que cumplan con el Código de Trabajo G 260 de DVGW