Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de distribución de gases, anillo central
Código de producto. 10539981
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
0
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Tamaño de la unidad
10539981 1 cada uno
10430713 0 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10539981 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 07212125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    38.58€ / paquete de 1
    Ahorro 22.42€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Diám. exterior del tubo: 9mm
  • Diámetro del anillo: 25 mm
  • Altura: 250 mm
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Porosidad 1
Diámetro exterior (métrico) 9mm
Altura (métrico) 250 mm