Learn More
BW Technologies™ Detectores de gases
Código de producto. 11968995
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno, LEL
Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, VOC, Gas de dióxido de carbono y combustible
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos unitSize
11968995 Oxígeno, LEL cada uno
11960917 Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, VOC, Gas de dióxido de carbono y combustible cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11968995 Proveedor BW Technologies™ N.º de proveedor QTXW00RYE00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipos de alarma Sonoro
Duración de la batería 20 h
Batería, tipo Litio, recargable
Certificaciones/conformidad Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4
Fondo (métrico) 47mm
Componentes medidos Oxígeno, LEL
Tipo Detector de alerta de gas
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 81 mm
Intervalo de medición Del 0 al 100 %
Resolución Del 1 al 0,1 %
Garantía 24 meses
Peso (métrico) 316 g