Learn More
BW Technologies™ Detectores de gases
Código de producto. 11960917
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno, LEL
Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, VOC, Gas de dióxido de carbono y combustible
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
11960917 Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, VOC, Gas de dióxido de carbono y combustible cada uno
11968995 Oxígeno, LEL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11960917 Proveedor BW Technologies™ N.º de proveedor M5IRXWBYRDDYE00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Tipos de alarma Sonoro
Duración de la batería 2 años
Batería, tipo AA 2
Certificaciones/conformidad Ex II 1 G T4 Eex ia IIC T4 excepto detector de CO2
Fondo (métrico) 38 mm
Componentes medidos Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre, VOC, Gas de dióxido de carbono y combustible
Tipo Detector de gases
Altura (métrico) 145 mm
Clasificación IP IP67
Longitud (métrico) 74 mm
Peso (métrico) 370 g