Learn More
Draeger™ Detectores de gases
Código de producto. 15105904
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Fosfina
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
15105904 Fosfina cada uno
1 options
Código de producto. 15105904 Proveedor Draeger™ N.º de proveedor 8318974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipos de alarma Sonoro
Duración de la batería 5500 hr.
Fondo (métrico) 25 mm
Componentes medidos Fosfina
Tipo Gas Detector
Tipo de pantalla LCD Screen
Altura (métrico) 64 mm
Rango de humedad 10 to 90 %
Clasificación IP IP 65 - projection of water
Intervalo de medición 0 to 20ppm
Intervalo de presión 700 to 1300 hPa
Resolución 0.01ppm
Tiempo de respuesta 10sec.
Tipo de muestra Gas
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Peso (métrico) 120g
Anchura (métrico) 84 mm