Learn More
R&L Enterprises™ Soporte de cilindro de gas de montaje en pared
Código de producto. 12995961 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Probetas con un diám. máximo de 230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12995961 Probetas con un diám. máximo de 230 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12995961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.75€
    40.76€ / paquete de 1
    Ahorro 24.99€
    38% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sostiene firmemente y con seguridad las probetas en posición vertical en el laboratorio. Los soportes para cilindros de gas de montaje en pared R&L Enterprises™ son compatibles con un soporte de acero recubierto de nailon curvado.
  • Con cadena chapada
  • Para el uso con probetas de hasta 230 mm de diámetro
Especificaciones
Tipo de producto Fijación de pared con soporte para bombonas de gas
Para utilizar con (equipo) Probetas con un diám. máximo de 230 mm