Description
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Spécification
Spécification
| Tipo | Soporte de pared |
| Material | Aluminio fundido |
| Incluye | Correa |
| Para utilizar con (aplicación) | Soportes para probetas de gas |
| Descripción | Abrazadera, soporte, 717 cadena, CLR-717 |
| Altura (métrico) | 118,000 mm |
| Altura (imperial) | 4,63 in |
| Longitud (imperial) | 1,88 in |
| Longitud (métrico) | 48 mm |
| Anchura (imperial) | 8,10 in |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?