Learn More
Asecos™ G-Ultimate 90 Gas Cylinder Cabinet
Código de producto. 13423877 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris claro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13423877 Gris claro cada uno
1 options
Código de producto. 13423877 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3066700230668
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Safe and approved cabinet for storage of flammable or toxic gases in working areas. Asecos™ G-Ultimate 90 Gas Cylinder Cabinet holds up to 3 x 50L gas cylinders.
  • Armario para botellas de gases (Tipo 90) a presión modelo G90. 205. 120 incl. riel de montaje, soporte para botellas y rampa de carga estándar
  • Gran altura interior (aprox. 1,855mm), instalación sencilla y efectiva de las conexiones y tomas. Cerradura cilíndrica (posibilidad de integrar un sistema de llave maestra). Pies regulables para compensar las irregularidades del suelo
  • Toma de tierra (estándar). Tobera de extracción en la parte superior del armario. 60 Posibles salidas para tubos, sensores, etc. en la parte superior del armario. No es necesario ningún aislamiento adicional de los tubos (tanto dentro como fuera del armario)
  • Dimensiones, mm (a x f x h): Exterior: aprox. 1,200 x 615 x 2,050 Interior: aprox. 1,045 x 425 x 1,855. Peso: aprox. , kg: 610
  • Solamente para una utilización en lugares interiores
  • Comprobado en horno de pruebas (ensayo de tipo) según UNE EN 14470-2. 90 Minutos de resistencia al fuego. Aprobación GS, certificado de conformidad CE. Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM Approved, 30 EN 14470-1, EKS / AK4 / EN 14727, CE
Configuración 3 Tray Shelves and Bottom Tray, 4 Full Extension Drawers, 6 Full Extension Drawers
Fondo exterior (métrico) 616 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 x 1196 x 1968 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage of hazardous (flammable) substances in the workplace
Altura exterior (métrico) 1968 mm
Anchura exterior (métrico) 1196 mm
Color Gris claro
Tipo de producto Fire safety storage cabinet