Learn More
asecos™ Armario para cilindros de gas tipo 30 G-CLASSIC-30
Código de producto. 15251035 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Abatible
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
15251035 Abatible 1 PCS
1 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15251035 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3065100130652
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo
Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo
Función/estructura
  • Construcción robusta y larga duración: cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Fácil montaje de tuberías de conexión y accesorios de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de paso en la parte superior del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un extractor técnico, ventilación uniforme dentro del armario
Certificados
  • Resistencia al fuego 30 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2
  • Conformidad con EN 16121/16122
  • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Fondo interior (métrico) 479 mm
Descripción Armario para cilindros de gas
Dimensiones interiores (F x An x Al) 479 × 1294 × 1874 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1398 × 2050 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en áreas de trabajo para hasta 4 cilindros de gas de 50 L
Altura exterior (métrico) 2050 mm
Altura (métrico) interior 1874 mm
Incluye Guías de montaje estándar, soportes de frascos y rampa plegable
Capacidad portante 4 cilindros de gas de 50 litros
Modelo G-Classic-30
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Anchura exterior (métrico) 1398 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 24,52 in
Altura exterior (imperial) 80,71 in
Material Acero laminado
Tipo de producto Gabinete para cilindros de gas
Anchura (imperial) exterior 55,04 in