Learn More
asecos™ Armario para cilindros de gas G-OD
Código de producto. 15945746 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
1 rampa rodante
Estándar
Modelo de puerta:
Abatible, Con bisagras a la derecha, Sin ventana
Abatible, Con bisagras a la derecha, Ventana con bisagras
Abatible, Sin ventana
Abatible, Ventana con bisagras
Ventana fija
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
N.º de puertas:
1
2
Capacidad portante:
2 cilindros de gas de 50 L
3 cilindros de gas de 50 L
5 cilindros de gas de 50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Modelo de puerta N.º de puertas Capacidad portante unitSize
15945746 1 rampa rodante Abatible, Con bisagras a la derecha, Sin ventana 1 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15536895 Estándar Abatible, Con bisagras a la derecha, Sin ventana 1 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15935746 1 rampa rodante Abatible, Sin ventana 2 5 cilindros de gas de 50 L cada uno
15526895 Estándar Abatible, Sin ventana 2 3 cilindros de gas de 50 L cada uno
15916026 1 rampa rodante Ventana fija, Con bisagras a la derecha 1 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15926026 Estándar Ventana fija, Con bisagras a la derecha 1 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15976016 1 rampa rodante Ventana fija 2 3 cilindros de gas de 50 L cada uno
15946016 1 rampa rodante Ventana fija 2 5 cilindros de gas de 50 L cada uno
15986016 Estándar Ventana fija 2 3 cilindros de gas de 50 L cada uno
15936026 1 rampa rodante Abatible, Con bisagras a la derecha, Ventana con bisagras 1 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15946026 Estándar Abatible, Con bisagras a la derecha, Ventana con bisagras 1 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15996016 1 rampa rodante Abatible, Ventana con bisagras 2 3 cilindros de gas de 50 L cada uno
15956016 1 rampa rodante Abatible, Ventana con bisagras 2 5 cilindros de gas de 50 L cada uno
15906026 Estándar Abatible, Ventana con bisagras 2 3 cilindros de gas de 50 L cada uno
15966016 Estándar Abatible, Ventana con bisagras 2 5 cilindros de gas de 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Solo para uso en exteriores
Código de producto. 15945746 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3070101532671
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en exteriores
Almacenamiento seguro y autorizado en exteriores de gases inflamables o tóxicos
  • Construcción robusta y longevidad: Superficie estructurada completamente galvanizada y recubierta de polvo y base de acero inoxidable
  • No se permite el uso no autorizado: Palanca giratoria bloqueable (puertas también disponibles con cilindro de perfil, compatible con sistema de cierre)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Fácil montaje de tuberías de conexión y accesorios de gas: puntos de paso en el techo del gabinete
  • Ventilación: ventilación eficaz a través de aberturas debajo de las puertas y en la pared trasera.
Especificaciones
Configuración 1 rampa rodante
Fondo exterior (métrico) 400 mm
Fondo interior (métrico) 370 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 370 × 695 × 2070 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 400 × 706 × 2149 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras a la derecha, Sin ventana
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado en exteriores de gases inflamables o tóxicos
Altura exterior (métrico) 2149 mm
Altura (métrico) interior 2070 mm
Capacidad portante 2 cilindros de gas de 50 L
Modelo GOD.215.070.R
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 105,50 kg
Anchura exterior (métrico) 706 mm
Anchura (métrico) interior 695 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 15,75 in
Altura exterior (imperial) 84,61 in.
Material Acero
Tipo de producto Gabinete para cilindros de gas
Anchura (imperial) exterior 27,79 in