Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para cromatografía de gases
Código de producto. 15244603 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Cobre
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
0,03 in
0,04 in
1,65 mm (0,065 pulg)
0,085 in
0,19 in
0,21 in
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 8 pulg)
1/16 pulg
1/4 pulg
3,175 mm (0,125 pulg)
Descripción:
15,24 m (50 pies) de longitud
25 ft de longitud
25 pies de longitud
50 pies de longitud
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Descripción Tamaño de la unidad
15244603 Cobre 1,65 mm (0,065 pulg) 3,175 mm (0,125 pulg) 15,24 m (50 pies) de longitud cada uno
15254603 Cobre 0,19 in 1/4 pulg 50 pies de longitud cada uno
15264603 Acero inoxidable 0,01 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15274603 Acero inoxidable 0,02 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15284603 Acero inoxidable 0,03 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15294603 Acero inoxidable 0,04 in 1/16 pulg 25 pies de longitud cada uno
15204613 Acero inoxidable 0,085 in 1,9 cm (1 x 8 pulg) 25 ft de longitud cada uno
15214613 Acero inoxidable 0,21 in 1/4 pulg 25 pies de longitud cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15244603 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60181632
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Encuentre los tubos de cobre y acero inoxidable en una variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Encuentre tubos de cromatografía de gases Thermo Scientific™ de cobre y acero inoxidable en una amplia variedad de tamaños para la instalación de su sistema de cromatografía de gases (GC).
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos para cromatografía de gases
Material Cobre
Descripción 15,24 m (50 pies) de longitud
Diámetro interior (imperial) 1,65 mm (0,065 pulg)
Diámetro exterior (imperial) 3,175 mm (0,125 pulg)
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía de gases
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.