Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de SilFlow de 3 puertos para cromatografía de gases
Código de producto. 15277488 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Empalme
Herramienta FingerTite
Tuercas SilFlow
Para utilizar con (equipo):
Columnas de diámetro exterior de 0,36 mm (diámetro interior de 0,25 mm)
Columnas de diámetro exterior de 0,45 mm (diámetro interior de 0,32 mm)
Dispositivo SilFlow de 3 puertos
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15277488 Tuercas SilFlow Dispositivo SilFlow de 3 puertos 10 PCS
15270339 Empalme Columnas de diámetro exterior de 0,36 mm (diámetro interior de 0,25 mm) paquete de 10
15280339 Empalme Columnas de diámetro exterior de 0,45 mm (diámetro interior de 0,32 mm) paquete de 10
15207518 Herramienta FingerTite Dispositivo SilFlow de 3 puertos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15277488 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290SF302
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Cambie su columna de GC en GC-MS sin tener que ventilar.
Mantenga la fiabilidad con piezas de repuesto SilFlow de 3 puertos cuando realice su siguiente pedido.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tuercas SilFlow
Para utilizar con (equipo) Dispositivo SilFlow de 3 puertos
Cantidad 10/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.