Learn More
Wld Tec™ Quemador de Gas Fuego Pro SCS
Código de producto. 12695670
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Quemador de gas para laboratorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12695670 Quemador de gas para laboratorio cada uno
1 options
Código de producto. 12695670 Proveedor Wld Tec™ N.º de proveedor 8.204.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1587.92€
    780.00€ / paquete de 1
    Ahorro 807.92€
    50% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Quemador de gas de laboratorio seguro, optimizado, versátil y de bajo consumo. El quemador de gas Wld Tec™ Fuego Pro SCS está fabricado con acero inoxidable y vidrio resistente al calor.
  • Funcionamiento con botón o pedal
  • Filtro de entrada de gas
  • Con marcado DVGW
  • Pantalla gráfica animada
  • Opción de funcionamiento con batería
  • Pantalla de consumo de gas
  • Diseño moderno
    • La carcasa baja favorece la comodidad de trabajo
    • Menores alteraciones de aire
    • Cabezal de quemador desmontable para limpieza
    • Drenaje integrado
  • Universal
    • Admite suministros de gas natural estacionario y gas propano / butano, cartuchos o cilindros de gas
  • Seguras
    • Protección contra sobrecalentamiento
    • Control continuo del cabezal del quemador
    • Detección de obstrucción del cabezal del quemador
    • Pantalla de calor residual
    • La función de desconexión automática evita el encendido accidental de la llama cuando el quemador no se ha encendido durante un periodo prolongado
    • Señales acústicas
  • Respetuoso con el medio ambiente
    • Eficiencia energética de acuerdo con las normas más recientes
  • Garantía de devolución
    • Los quemadores WLD-TEC más antiguos se retirarán y se eliminarán de una manera compatible con el medio ambiente
  • Resistente
    • La construcción de acero inoxidable se extiende a los controles y a la conexión de gas
    • Pantalla de cristal resistente al calor
Nota: El pedal no está incluido; se vende por separado (ver 10263283).
Especificaciones
Tipo de gas Butano, Gas natural, Propano
Longitud (métrico) 103 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 49 mm
Temperatura máxima 1300 °C (gas natural), 1350 °C (gas líquido)
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 700 g
Anchura (métrico) 130 mm
Tipo de producto Quemador de gas para laboratorio