Learn More
Extracto de ajo (contiene trisulfuro de dialilo, grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Garlic Extract (Technical Grade) |
| CAS | 8008-99-9 |
| Fórmula molecular | C6H10S3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | C=CCSSSCC=C |
| Peso molecular (g/mol) | 178.3 |