Learn More
Garenoxacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Garenoxacin |
| CAS | 194804-75-6 |
| Fórmula molecular | C23 H20 F2 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-7-[(1R)-2,3-dihydro-1-methyl-1H-isoindol-5-yl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-7-(2,3-dihydro-1-methyl-1H-isoindol-5-yl)-1,4-dihydro-4-oxo-, (+)-, 1-Cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-7-[(1R)-2,3-dihydro-1-methyl-1H-isoindol-5-yl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Ganefloxacin, Garenfloxacin, Garenoxacin, T 3811 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20F2N2O4/c1-11-15-5-2-12(8-13(15)9-26-11)16-6-7-17-19(21(16)31-23(24)25)27(14-3-4-14)10-18(20(17)28)22(29)30/h2,5-8,10-11,14,23,26H,3-4,9H2,1H3,(H,29,30)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1NCc2cc(ccc12)c3ccc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c4c3OC(F)F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-8-(difluorometoxi)-7-[(1R)-1-metil-2,3-dihidro-1H-isoindol-5-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 426.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.1391 |