Learn More
Garenoxacin Mesylate hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16469837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469837 5 mg 5 miligramos
16453377 50 mg 50 miligramos
16437358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17460A
MedChemExpress Garenoxacin Mesylate hydrate (BMS284756 Mesylate hydrate) is a novel oral des-fluoro(6) quinolone with potent antimicrobial activity, against common respiratory pathogens, including resistant strains.
Garenoxacin Mesylate hydrate (BMS284756 Mesylate hydrate) is a novel oral des-fluoro(6) quinolone with potent antimicrobial activity, against common respiratory pathogens, including resistant strains.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Garenoxacin Mesylate hydrate
Forma física Solid
CAS 223652-90-2
Color Ash Gray
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26F2N2O8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BMS284756 Mesylate hydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (185.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (23.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=CC(C4=CC5=C([C@@H](C)NC5)C=C4)=C3OC(F)F)C1=O)O.CS(=O)(O)=O.O
Peso molecular (g/mol) 540.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.53
Porcentaje de pureza 98.2%