Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de diafragma de vacío/presión Gardner Denver™
Código de producto. 13346259 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
33,6 l/min Máx.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
13346259 33,6 l/min Máx. cada uno
1 options
Código de producto. 13346259
Marca: Cole-Parmer™ 7920040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las piezas húmedas están recubiertas con PTFE para gestionar las aplicaciones más exigentes
  • La ligera estructura de aluminio y el tamaño compacto hacen que las bombas sean ideales para aplicaciones de sobremesa, como la filtración por vacío.
  • Las bombas con indicadores y reguladores le proporcionan un mayor control de sus aplicaciones de vacío/presión.
  • Incluye patas con ventosa y cable de alimentación de 6 pies con interruptor incorporado (los modelos de 115 VCA tienen un enchufe con toma de tierra, los modelos de 220 VCA y CC tienen extremos pelados).
Especificaciones
Vacío máx. 178,3 mmHg
Caballos de fuerza 1/10 hp
Tipo de motor Imán permanente
Amperaje 5 A
Descripción Tamaño del puerto: NPT(F) de 1/8 pulg
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Caudal 33,6 l/min Máx.
Altura global (métrico) 120,7 mm
Longitud global (métrico) 18,73 mm