Learn More
Gardiquimod diTFA, MedChemExpress
Código de producto. 16470257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470257 50 mg 50 miligramos
16466617 5 mg 5 miligramos
16462896 25 mg 25 miligramos
16433898 10 mg 10 miligramos
16424936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103697A
MedChemExpress Gardiquimod diTFA, an imidazoquinoline analog, is a TLR7/8 agonist. Gardiquimod diTFA could inhibit HIV-1 infection of macrophages and activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Gardiquimod diTFA specifically activates TLR7 when used at concentrations below 10 μM.
Gardiquimod diTFA, an imidazoquinoline analog, is a TLR7/8 agonist. Gardiquimod diTFA could inhibit HIV-1 infection of macrophages and activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Gardiquimod diTFA specifically activates TLR7 when used at concentrations below 10 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gardiquimod diTFA
CAS 1159840-61-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25F6N5O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (92.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (46.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(CNCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N.FC(C(O)=O)(F)F.FC(C(O)=O)(F)F
Peso molecular (g/mol) 541.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.44
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death