Learn More
Gardenoside, TRC
Código de producto. 30390771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390771 1 mg
30395625 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG2454501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24512-62-7
Fórmula molecular C17 H24 O11
Peso molecular (g/mol) 404.36
Sinónimo (1S,4aS,7S,7aS)-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid methyl ester
Nombre IUPAC metilo (1S,4aS,7S,7aS)-7-hidroxi-7-(hidroximetil)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropirano-2-il]oxi-4a,7a-dihidro-1H-ciclopenta[c]piran-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1C=C[C@@]3(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gardenoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O11/c1-25-14(23)8-5-26-15(10-7(8)2-3-17(10,24)6-19)28-16-13(22)12(21)11(20)9(4-18)27-16/h2-3,5,7,9-13,15-16,18-22,24H,4,6H2,1H3/t7-,9-,10-,11-,12+,13-,15+,16+,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1319