Learn More
Garcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Garcinol |
| CAS | 78824-30-3 |
| Fórmula molecular | C38 H50 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1R,5R,7R)-3-(3,4-Dihydroxybenzoyl)-4-hydroxy-8,8-dimethyl-1,7-bis(3-methyl-2-butenyl)-5-[(2S)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexenyl]-bicyclo[3.3.1]non-3-ene-2,9-dione, [1R-[1α,5α,5(S*),7β]]-3-(3,4-Dihydroxybenzoyl)-4-hydroxy-8,8-dimethyl-1,7-bis(3-methyl-2-butenyl)-5-[5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexenyl]bicyclo[3.3.1]non-3-ene-2,9-dione, Garcinol, Garcinol (benzophenone) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H50O6/c1-22(2)11-13-27(25(7)8)20-37-21-28(15-12-23(3)4)36(9,10)38(35(37)44,18-17-24(5)6)34(43)31(33(37)42)32(41)26-14-16-29(39)30(40)19-26/h11-12,14,16-17,19,27-28,39-40,42H,7,13,15,18,20-21H2,1-6,8-10H3/t27-,28+,37-,38+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CC[C@@H](C[C@]12C[C@@H](CC=C(C)C)C(C)(C)[C@](CC=C(C)C)(C(=O)C(=C1O)C(=O)c3ccc(O)c(O)c3)C2=O)C(=C)C)C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,7R)-3-(3,4-dihidroxibenzoil)-2-hidroxi-6,6-dimetil-5,7-bis(3-metilbut-2-enil)-1-[(2S)-5-metil-2-prop-1-en-2-ilhex-4-enil]biciclo[3.3.1]non-2-eno-4,9-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 602.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 602.361 |