Learn More
GAPDH Rabbit, anti-Human, Clone: 1H18, Proteintech
Código de producto. 18068725 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18068725 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18068725 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 816405RR100UL
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
The GAPDH antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human GAPDH. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GAPDH antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GAPDH
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clon 1H18
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes G3PD, GAPD, GAPDH, OK/SW cl.12
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2597
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG