Learn More
MedChemExpress Gap 27
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.07% |
| CAS | 198284-64-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1304.53 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (25.55 mM∣Need ultrasonic) |