Learn More
MedChemExpress Gap 26
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.64% |
| CAS | 197250-15-0 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1550.78 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (32.24 mM∣Need ultrasonic) |