Learn More
GANT61, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GANT61 |
| CAS | 500579-04-4 |
| Fórmula molecular | C27H35N5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2'-[[Dihydro-2-(4-pyridinyl)-1,3(2H,4H)-pyrimidinediyl]bis(methylene)]bis[N,N-dimethyl-benzenamine, NSC 136476 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)CC(C)C(=O)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 429.6 |