Learn More
GANT 61, MedChemExpress
Código de producto. 16495898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495898 10 mg 10 miligramos
16482047 50 mg 50 miligramos
16478537 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16495898
Marca: Medchem Express HY13901
MedChemExpress GANT 61 is an inhibitor of Gli1 and Gli2 targeting the Hedgehog/GLI pathway.
GANT 61 is an inhibitor of Gli1 and Gli2 targeting the Hedgehog/GLI pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GANT 61
Forma física Solid
CAS 500579-04-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NSC 136476
Información de solubilidad Ethanol : 66.67 mg/mL (155.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (58.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1CN2C(C3=CC=NC=C3)N(CC4=CC=CC=C4N(C)C)CCC2
Peso molecular (g/mol) 429.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.6
Porcentaje de pureza 98.0%