Learn More
GANT 58, MedChemExpress
Código de producto. 16455618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455618 10 mg 10 miligramos
16441787 50 mg 50 miligramos
16418317 5 mg 5 miligramos
16416156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13282
MedChemExpress GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.
GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GANT 58
Forma física Solid
CAS 64048-12-0
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16N4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NSC 75503
Información de solubilidad Ethanol : 20 mg/mL (50.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 9.09 mg/mL (23.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=C(C(C3=CC=NC=C3)=C(S2)C4=CC=NC=C4)C5=CC=NC=C5)=CC=NC=C1
Peso molecular (g/mol) 392.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.48
Porcentaje de pureza 99.62%