Learn More
Ácido ganodérico A, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ganoderic Acid A |
| CAS | 81907-62-2 |
| Fórmula molecular | C30 H44 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (7β,15α,25R)-7,15-Dihydroxy-3,11,23-trioxo-lanost-8-en-26-oic Acid, Ganoderic acid A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,23+,28+,29-,30+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CC(=O)C[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]2(C)C3=C(C(=O)C[C@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4C[C@@H]3O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-dihidroxi-4,4,10,13,14-pentametil-3,11-dioxo-2,5,6,7,12,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-metil-4-oxoheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 516.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.3087 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?