Learn More
Ganoderic acid A, MedChemExpress
Código de producto. 16499218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499218 10 mg 10 miligramos
16493916 25 mg 25 miligramos
16482569 1 mg 1 miligramo
16431638 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1447
MedChemExpress Ganoderic acid A can inhibit of the JAK-STAT3 signaling pathway, also inhibit proliferation, viability, ROS.
Ganoderic acid A can inhibit of the JAK-STAT3 signaling pathway, also inhibit proliferation, viability, ROS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganoderic acid A
CAS 81907-62-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H44O7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (120.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C(CC[C@]2(C)C3=C([C@@]4([C@@H](O)C[C@@H]([C@]4(CC3=O)C)[C@H](C)CC(C[C@@H](C)C(O)=O)=O)C)[C@@H](O)C[C@@]12[H])=O
Peso molecular (g/mol) 516.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.67
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death