Learn More
Sal Sódica Ganglioside GM1 (cerebro bovino), TRC
Código de producto. 30399665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399665 25 mg
30389502 5 mg
30391946 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG23506825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37758-47-7
Fórmula molecular C73 H131 N3 O31 . x Na
Peso molecular (g/mol) 1546.82
Sinónimo Ganglioside G4 Sodium Salt, GM1 Sodium Salt, GM1-Ganglioside Sodium Salt, Ganglioside A2 Sodium Salt, Ganglioside GGtet1 Sodium Salt, Ganglioside GI Sodium Salt, Ganglioside GM1a Sodium Salt, Ganglioside M1 Sodium Salt, Sialosylganglio-N-tetraosylceramide Sodium Salt, Sygen Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-tetrahidropiran-2-il]oxi-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(E,2S,3R)-3-hidroxi-2-(octadecanoilamino)octadec-4-enoxy]tetrahidropiran-3-il]oxy-3-hidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropirano-4-il]oxy-4-hidroxi-6-[(1S,2S)-1,2,3-trihidroxipropilo]Ácido tetrahidropirano-2-carboxílico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@@H](O)CO)C(=O)O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganglioside GM1 sodium salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(87)76-44(45(84)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)41-98-69-61(94)59(92)63(50(39-80)101-69)103-71-62(95)67(107-73(72(96)97)35-46(85)53(74-42(3)82)66(106-73)55(88)47(86)36-77)64(51(40-81)102-71)104-68-54(75-43(4)83)65(57(90)49(38-79)99-68)105-70-60(93)58(91)56(89)48(37-78)100-70/h31,33,44-51,53-71,77-81,84-86,88-95H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,82)(H,75,83)(H,76,87)(H,96,97)/b33-31+/t44-,45+,46-,47-,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55-,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1545.8767