Learn More
Ganciclovir, TRC
Código de producto. 18083130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18083130 1 g 1 g
18050220 50 mg 50 miligramos
17949739 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG2350001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82410-32-0
Fórmula molecular C9 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 255.23
Sinónimo Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert, Valganciclovir Hydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihidroxipropano-2-iloximetil)-1H-purina-6-una
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganciclovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0968
Porcentaje de pureza >95%