Learn More
Ganciclovir Mono-O-propionato, TRC
Código de producto. 17992285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992285 500 mg 500 miligramos
17920725 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG235020500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194159-18-7
Fórmula molecular C12 H17 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 311.29
Sinónimo (2RS)-2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxy-propyl Propionate, Ganciclovir Monopropionate, Ganciclovir Mono-O-propionate, Ganciclovir Imp. B (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, Valganciclovir Hydrochloride Imp. J (EP)
Nombre IUPAC [propanoato de propanoato 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]-3-hidroxipropilo]
SMILES CCC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganciclovir Mono-O-propionate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O5/c1-2-8(19)21-4-7(3-18)22-6-17-5-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h5,7,18H,2-4,6H2,1H3,(H3,13,15,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.123