Learn More
Ganciclovir, Mikromol™
Código de producto. 18041800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18041800 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18041800 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0485.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Nombres de analitos o componentes Ganciclovir
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihidroxipropan-2-iloximetil)-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 255.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0968 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.