Learn More
Ganciclovir, LoGiCal
Código de producto. 30458054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458054 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458054 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0485.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Nombres de analitos o componentes Ganciclovir
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihidroxipropan-2-iloximetil)-1H-purin-6-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 255.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0968 g/mol