Learn More
Ganciclovir EP Impureza J, Mikromol™
Código de producto. 30051411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051411 100 mg 100 miligramos
30050324 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051411 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0485.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ganciclovir EP Impureza J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate (Ganciclovir Tripropionate)
CAS 177216-32-9
Nombres de analitos o componentes 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate (Ganciclovir Tripropionate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H25 N5 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate, Ganciclovir Imp. J (EP), Ganciclovir Tripropionate, Ganciclovir Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N5O7/c1-4-12(24)20-18-21-16-15(17(27)22-18)19-9-23(16)10-30-11(7-28-13(25)5-2)8-29-14(26)6-3/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3,(H2,20,21,22,24,27)
SMILES CCC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)CC)COC(=O)CC)C(=O)N1
Nombre IUPAC propanoato de [2-[[6-oxo-2-(propanoilamino)-1H-purin-9-il]metoxi]-3-propanoiloxipropilo]
Peso molecular (g/mol) 423.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.1754 g/mol