Learn More
Ganciclovir EP Impureza J, Mikromol™
Descripción
Ganciclovir EP Impureza J
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate (Ganciclovir Tripropionate) |
| CAS | 177216-32-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate (Ganciclovir Tripropionate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H25 N5 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate, Ganciclovir Imp. J (EP), Ganciclovir Tripropionate, Ganciclovir Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N5O7/c1-4-12(24)20-18-21-16-15(17(27)22-18)19-9-23(16)10-30-11(7-28-13(25)5-2)8-29-14(26)6-3/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3,(H2,20,21,22,24,27) |
| SMILES | CCC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)CC)COC(=O)CC)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | propanoato de [2-[[6-oxo-2-(propanoilamino)-1H-purin-9-il]metoxi]-3-propanoiloxipropilo] |
| Mostrar más |