Learn More
Ganciclovir 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15701779 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15701779 1 g 1 g
15711779 5 g 5 g
15721779 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15701779 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.60€
    28.65€ / 1 g
    Ahorro 2.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82410-32-0
Fórmula molecular C9H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 255.23
Clave InChI IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
PubChem CID 3454
ChEBI CHEBI:465284
Nombre IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihidroxipropan-2-iloximetil)-3H-purin-6-ona
SMILES C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganciclovir
Punto de fusión 251.0°C to 252.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ganciclovir
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ganciclovir sodium