Learn More
MedChemExpress Ganciclovir
Código de producto. 16441369
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441369 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16441369 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13637
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Ganciclovir (BW 759), a nucleoside analogue, is an orally active antiviral agent with activity against CMV. Ganciclovir also has activity in vitro against members of the herpes group and some other DNA viruses. Ganciclovir inhibits the in vitro replication of human herpes viruses (HSV 1 and 2, CMV) and adenovirus serotypes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 22 and 28. Ganciclovir has an IC50 of 5.2 μM for feline herpesvirus type-1 (FHV-1).
Especificaciones
Peso molecular 255.23 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.1%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (235.08 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (6.54 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 82410-32-0
Sinónimo BW 759∣ 2'-Nor-2'-deoxyguanosine