Learn More
Tocris Bioscience™ Ganaxolone
Código de producto. 18085032
Cambiar vista
Click to view available options
50mg
Código de producto.
18085032 50mg
1 options
Código de producto. 18085032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2531/50
Potent positive allosteric modulator of GABAA receptors
Potent positive allosteric modulator of GABAA receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABAA receptors (EC50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2L, α3β1γ2L and α1β1γ2L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ganaxolone
CAS 38398-32-2
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C22H36O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.53
Pureza >98%
Peso molecular 332.53