Learn More
Tocris Bioscience™ Ganaxolone
Código de producto. 18014472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18014472 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18014472 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2531/10
Potent positive allosteric modulator of GABAA receptors
Ganaxolone is a potent positive allosteric modulator of GABAA receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABAA receptors (EC50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2L, α3β1γ2L and α1β1γ2L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3α,5α)-3-Hydroxy-3-methyl-pregnan-20-one
CAS 38398-32-2
Cantidad 10 mg
Objetivo GABA-A Receptor Modulators
Fórmula molecular C22H36O2