Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos estériles sin látex GAMMEX™
Código de producto. 16396871 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16396871 8 50 pares
16346871 5,5 50 pares
16356871 6 50 pares
16366871 6.5 50 pares
16376871 7 50 pares
16386871 7,5 50 pares
16306881 8,5 50 pares
16316881 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16396871 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340006080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.65€
    168.25€ / 50 pares
    Ahorro 76.40€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de neopreno están 100 % libres de aceleradores químicos para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias químicas de tipo IV o las sensibilidades cutáneas.
  • 100 % sin acelerador químico para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias a productos químicos de tipo IV o las sensibilidades cutáneas
  • Acabado externo suave y antideslizante para una manipulación y agarre seguros de los instrumentos
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales
  • El guante interior presenta un revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™ para la colocación en húmedo
  • La longitud extendida del manguito proporciona una protección adicional
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 Parte 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Chemotherapeutic Rated Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0,65
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 7,48 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 7,09 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Grosor (imperial) 5,91 mil
Grosor (métrico) 0,15 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLMNPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
FDA 510 (k) Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Serie GAMMEX™ sin látex
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm