Descripción
- 100 % sin acelerador químico para eliminar el riesgo de látex de tipo I y minimizar las alergias a productos químicos de tipo IV o las sensibilidades cutáneas
- Acabado externo suave y antideslizante para una manipulación y agarre seguros de los instrumentos
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales
- El guante interior presenta un revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™ para la colocación en húmedo
- La longitud extendida del manguito proporciona una protección adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455 Parte 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 |
| Chemotherapeutic Rated | Sí |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0,65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 7,48 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |
| Mostrar más |