Descripción
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
- El acabado texturizado garantiza un agarre excepcional en condiciones secas y húmedas.
- Guante de poliisopreno más suave y elástico que ofrece una comodidad superior en comparación con los guantes de látex de Ansell.
- Los tratamientos externos hacen que este guante sea ideal para usarse como guante exterior cuando se usan guantes dobles.
- Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
- DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 9.06 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,23 ±0,02 milímetros |
| Mostrar más |