Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos texturizados de poliisopreno
Código de producto. 17823592 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17823592 9 50 pares
17813772 5,5 50 pares
17823782 7 50 pares
17883772 8,5 50 pares
17883652 6 50 pares
17813672 8 50 pares
17803672 7,5 50 pares
17873662 6.5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17823592 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340054090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos de poliisopreno, agradables para la piel, con acabado texturizado para un manejo y agarre ideales de los instrumentos durante procedimientos de alto riesgo.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
  • El acabado texturizado garantiza un agarre excepcional en condiciones secas y húmedas.
  • Guante de poliisopreno más suave y elástico que ofrece una comodidad superior en comparación con los guantes de látex de Ansell.
  • Los tratamientos externos hacen que este guante sea ideal para usarse como guante exterior cuando se usan guantes dobles.
  • Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 9.06 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 8.66 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8.66 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,22 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-340054
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm