Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos de poliisopreno
Código de producto. 17853622 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17853622 6.5 50 pares
17883572 8 50 pares
17863752 8,5 50 pares
17893572 9 50 pares
17863832 7 50 pares
17893732 5,5 50 pares
17803742 7,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17853622 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340056065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.55€
    201.47€ / 50 pares
    Ahorro 62.08€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos de poliisopreno, amigables con la piel, con una formulación suave que brinda mayor comodidad durante procedimientos prolongados, sostenidos o de alto riesgo.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
  • Guantes de poliisopreno más suaves y elásticos que ofrecen una comodidad superior en comparación con los guantes de látex de Ansell.
  • Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre del instrumento excepcionales.
  • Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 9.06 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 8.27 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6.5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8.27 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,21 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-340056
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm